Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
Nazwa produktu
Leukotriene B4, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C[C@@H](O)\C=C\C=C\C=C/[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6-,14-10+,15-11-/t18-,19-/m1/s1
InChI key
VNYSSYRCGWBHLG-AMOLWHMGSA-N
Gene Information
human ... LTB4R(1241)
rat ... Ltb4r(59264)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ethanol solution | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description from sea sponge, ≥85% (HPLC), waxy solid |
| form liquid | form ethanol solution | form ethanol solution | form waxy solid |
| assay ≥97% | assay - | assay >99% (TLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| Gene Information human ... LTB4R(1241) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?