Merck
B2891
BES sodium salt
≥99% (titration)
Synonim(y):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
25 G
336,00 zł
100 G
1120,00 zł
500 G
4080,00 zł
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14NNaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI key
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Quality Level
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
M3885T0772H7006
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
useful pH range
6.4-7.8
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.