Merck
B2030
Sigma-Aldrich
Benzoyl peroxide
~70% (titration)
Synonim(y):
Dibenzoyl peroxide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CO)2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
Beilstein:
984320
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
~70% (titration)
temp. samozapłonu
176 °F
zawiera
~30% water as stabilizer
mp
105 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Szeroko stosowany inicjator, środek utwardzający i środek sieciujący w procesach polimeryzacji.
Polymerization initiator for polyester and acrylic resins.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhichao Liu et al.
PLoS computational biology, 7(12), e1002310-e1002310 (2011-12-24)
Drug-induced liver injury (DILI) is a significant concern in drug development due to the poor concordance between preclinical and clinical findings of liver toxicity. We hypothesized that the DILI types (hepatotoxic side effects) seen in the clinic can be translated
Denis Fourches et al.
Chemical research in toxicology, 23(1), 171-183 (2009-12-18)
Drug-induced liver injury is one of the main causes of drug attrition. The ability to predict the liver effects of drug candidates from their chemical structures is critical to help guide experimental drug discovery projects toward safer medicines. In this