Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2050,00 zł
Nazwa produktu
Bone Morphogenetic Protein 2 human, Carrier Free, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
26 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B1814-10UG | 04061833426487 |