AXYVT250RLAB
Pipette tips for Velocity, robotic
size 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked in bottom sealed rack
Synonim(y):
Końcówki do pipet Velocity
Wybierz wielkość
2290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2290,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc VT-250-R-LAB
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
250 μL
pojemność
250 μL
Cechy i korzyści
- Dla większej spójności i wydajności są one montowane w sposób zautomatyzowany.
- Końcówki są wolne od RNAse/DNAse
- Końcówki są wykonane z polipropylenu i są niepirogenne
- Kompatybilne z głowicami 2742/11605 i Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST i 16ST
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)