Kluczowe dokumenty
EP3125000206
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 8, volume 120-1200 μL, cone distance 4.5-14 mm, dark green
Wybierz wielkość
1 EACH
7560,00 zł
7560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
7560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
7560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
dark green
Właściwości
no. of channels 8
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3125000206
cone distance
4.5-14 mm
pojemność
120-1200 μL
Opis ogólny
  • Pipeta z regulowanym rozstawem końcówek
  • Pipeta wielokanałowa
  • 8-kanałowa
  • 120-1200μL
  • Rozstaw stożków 9 mm
  • Ciemnozielony
Zastosowanie
  • Pipetowanie do przodu
  • Pipetowanie wsteczne
  • Usuwanie supernatantów
  • Mieszanie próbek
  • Ekstrakcja faz
  • Napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
Cechy i korzyści
Pipety z poduszką powietrzną o zmiennej objętości i regulowanym rozstawie końcówek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)