Przejdź do
CLS4867
Corning® universal fit pipet tips
100-1000 μL universal fit racked pipet tips, blue, non-sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
100—1000 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation, 100 Tips/Rack
Packaging:
pack of 100
Manufacturer/tradename:
Corning 4867
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue tip, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation, 100 Tips/Rack
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Corning 4867
volume range
100-1000 μL
volume
100—1000 μL
General description
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4862CLS4863CLS4846
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
DNase free, barrier: no, endotoxin free, graduation, RNase free, filter: no, disposable, 100 Tips/Rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation: no, Bulk Pack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation, 96 Tips/Rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, Bulk Pack
manufacturer/tradename
Corning 4867
manufacturer/tradename
Corning 4862
manufacturer/tradename
Corning 4863
manufacturer/tradename
Corning 4846
volume
100—1000 μL
volume
1—200 μL
volume
1—200 μL
volume
100—1000 μL
material
blue tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
material
blue tip, polypropylene
packaging
pack of 100
packaging
bag of 1000, case of 1000
packaging
rack of 96
packaging
bag of 1000, case of 10000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® universal fit pipet tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)