Kluczowe dokumenty
AXYST200SSS
Samostojące zakręcane rurki
capacity 2.0 mL, clear, sterile
Synonim(y):
probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
clear
screw top cap
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 20,000 × g
opakowanie
pack of 500 tubes
case of 8 packs
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
2.0 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)