AXYSCT050SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Synonim(y):
probówki wirówkowe
Wybierz wielkość
10 550,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 550,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (screw cap)
flat bottom tube
polypropylene
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
Corning
opakowanie
pkg of 8x500caps/cs
Parametry
20000 × g max. RCF
rozmiar
0.5 mL
kolor
clear
clear
dopasowywanie
cap (screw cap)
przydatność
suitable for (centrifugation)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)