Kluczowe dokumenty
AXYPCR0104C
PCR strip tubes
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
Wybierz wielkość
1 PKG
12 630,00 zł
12 630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
12 630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
12 630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (plugseal)
polypropylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x250tubes/cs
rozmiar
0.1 mL
kolor
clear
clear
przydatność
suitable for PCR
Cechy i korzyści
  • Wykonany w 99,9% z czystego pierwotnego polipropylenu
  • Wolny od RNazy/DNazy i niepirogenny
  • Kompatybilny z rotorowym systemem genowym Corbett
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)