Kluczowe dokumenty
WHA5201935
Whatman® filter paper, Grade 201
sheets, W × L 580 mm (22.8 in.) × 580 mm (22.8 in.), pkg of 500 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761702, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
sheets
smooth white cellulose
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5201-935
Whatman Article No. 28419879 (US reference)
Parametry
slow-medium flow rate
slow-medium flow rate
szer. × dł.
580 mm (22.8 in.) × 580 mm (22.8 in.)
grubość
0.15 mm (0.006 in.)
wielkość porów
7-14 μm
gramatura
75 g/m2
pojemność
low-normal loading
Opis ogólny
Jakościowe bibuły filtracyjne Whatman(R) są produkowane głównie do niekrytycznych przemysłowych zastosowań laboratoryjnych wymagających niedrogich filtrów o stałej wydajności.
Grade 201 to cienka bibuła retencyjna o gładkiej powierzchni i gęstej teksturze. Doskonale nadaje się do ogólnych zastosowań, w których wymagana jest retencja średnio drobnych osadów, a stosunkowo niska prędkość filtracji jest nieistotna: jest to szczególnie przydatna klasa studencka. Struktura papieru została zaprojektowana z myślą o retencji, a zatem prędkość filtracji i obciążalność są stosunkowo niskie.
Uwaga: Papiery te nie powinny być używane do analizy azotu Kjeldahla.
Cechy i korzyści
  • Zatrzymuje średnio drobne osady
  • Stosunkowo niska prędkość filtracji
  • Gładka powierzchnia i ścisła tekstura
  • Do ogólnej analizy jakościowej
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)