AXYMCT150A
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, assorted colors, pkg of 10x500tubes/cs
Synonim(y):
probówki wirówkowe
Wybierz wielkość
1380,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1380,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc MCT-150-A
Corning
opakowanie
pkg of 10x500tubes/cs
rozmiar
1.5 mL
kolor
assorted colors
assorted colors
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for (centrifugation)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)