Kluczowe dokumenty
AXYEVF205WBRS
Pipette tips for "OASIS" automated liquid handling system
wide bore, racked, filtered, capacity 180 μL, clear
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
pojemność:
180 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
robotic pipet tips
opakowanie:
case of 960 tips racked
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc
Corning
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
robotic pipet tips
opakowanie
case of 960 tips racked
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
180 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)