Kluczowe dokumenty
AV48996
Sigma-Aldrich
Anti-GPT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ALT2, Anti-Glutamic pyruvate transaminase (alanine aminotransferase) 2
Wybierz wielkość
100 μL
2200,00 zł
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rabbit, dog, bovine, horse, mouse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPT2(84706)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego GPT2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GPT2 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Transaminaza glutaminowo-pirogronianowa (aminotransferaza alaninowa) 2 (GPT2; ALT2) jest enzymem, który uczestniczy w odwracalnej reakcji transaminacji, która daje glutaminian i pirogronian podczas glukoneogenezy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PEYSSNVELASFHSTSKGYMGECGYRGGYMEVINLHPEIKGQLVKLLSVR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudia Billing et al.
Proteomics, 17(15-16) (2017-07-01)
Hematopoietic bone marrow is a regenerative tissue of high clinical relevance, yet relatively little is known about the metabolism of the stem and progenitor populations concerned. We have used a multipotent murine cell line to generate sufficient numbers of cells
Björn Glinghammar et al.
International journal of molecular medicine, 23(5), 621-631 (2009-04-11)
Serum alanine aminotransferase (ALT) is used as a clinical marker of hepatotoxicity. Three forms of human ALT have been identified, ALT1 and 2 and an alternative splice variant of ALT2 (herein called ALT2_2). The standard ALT activity assay does not