Kluczowe dokumenty
AV48718
Sigma-Aldrich
Anti-SDF2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Stromal cell-derived factor 2
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rabbit, mouse, dog, bovine, human, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDF2(6388)
Opis ogólny
SDF2 koduje czynnik 2 pochodzący z komórek zrębu, który funkcjonuje jako białko wydzielnicze. Badania przeprowadzone na Arabidopsis wykazały, że SDF2 reguluje odpowiedź niesfałdowanych białek w retikulum endoplazmatycznym.
Królicze przeciwciało anty-SDF2 rozpoznaje bydlęce, ludzkie, mysie, szczurze i zebrafish SDF2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SDF2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-SDF2 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1,25 μg/ml i do IHC w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Uważa się, że SDF2 jest białkiem wydzielniczym. Ma regiony podobieństwa do hydrofilowych segmentów mannozylotransferaz drożdży. Jego ekspresja jest wszechobecna, a gen wydaje się być stosunkowo konserwatywny wśród ssaków. Uważa się, że białko kodowane przez ten gen jest białkiem wydzielniczym. Ma regiony podobieństwa do hydrofilowych segmentów mannozylotransferaz drożdży. Jego ekspresja jest wszechobecna, a gen wydaje się być stosunkowo konserwatywny wśród ssaków.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KLLNTRHNVRLHSHDVRYGSGSGQQSVTGVTSVDDSNSYWRIRGKSATVC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Schott et al.
The Journal of biological chemistry, 285(23), 18113-18121 (2010-04-10)
Stresses increasing the load of unfolded proteins that enter the endoplasmic reticulum (ER) trigger a protective response termed the unfolded protein response (UPR). Stromal cell-derived factor2 (SDF2)-type proteins are highly conserved throughout the plant and animal kingdoms. In this study
Roland Lehmann et al.
Mucosal immunology, 11(3), 627-642 (2018-01-04)
Protein secretion upon TLR, TNFR1, and IFNGR ligation in the human airways is considered to be central for the orchestration of pulmonary inflammatory and immune responses. In this study, we compared the gene expression and protein secretion profiles in response