Kluczowe dokumenty
AV48130
Sigma-Aldrich
Anti-ALDOA antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-ALDA, Anti-Aldolase A, fructose-bisphosphate, Anti-MGC10942, Anti-MGC17716, Anti-MGC17767
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDOA(226)
Opis ogólny
Aldolaza A, fruktozo-bisfosforan (ALDOA) jest wszechobecnym enzymem glikolitycznym ulegającym ekspresji w rozwijających się zarodkach i dorosłych mięśniach. Jest zaangażowany w szeroki zakres funkcji komórkowych, takich jak utrzymanie skurczu mięśni prążkowanych, kształtu i ruchliwości komórek, organizacji włókien aktyny i procesu biosyntezy ATP.[1][2]
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ALDOA
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ALDOA zostało użyte do aplikacji western blot w rozcieńczeniu 1:1000.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
W glikolizie ALDOA (Aldolaza A, fruktozo-bisfosforan) katalizuje odwracalną reakcję fruktozo-1,6-bisfosforanu do gliceraldehydo-3-fosforanu i fosforanu dihydroksyacetonu. Wysoki poziom ekspresji ALDOA odnotowano w różnych postaciach nowotworów złośliwych, w tym w raku płaskonabłonkowym płuc, raku nerkowokomórkowym i raku wątrobowokomórkowym.[2] Niedobór ALDOA powoduje miopatię i niedokrwistość hemolityczną.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MPYQYPALTPEQKKELSDIAHRIVAPGKGILAADESTGSIAKRLQSIGTE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan Cawood et al.
PloS one, 6(1), e16152-e16152 (2011-01-26)
MicroRNAs are small non-coding RNA molecules that regulate mRNA translation and stability by binding to complementary sequences usually within the 3' un-translated region (UTR). We have previously shown that the hepatic toxicity caused by wild-type Adenovirus 5 (Ad5WT) in mice
Brigitte Picard et al.
PeerJ, 6, e4891-e4891 (2018-06-13)
Tenderness and intramuscular fat content are key attributes for beef sensory qualities. Recently some proteomic analysis revealed several proteins which are considered as good biomarkers of these quality traits. This study focuses on the analysis of 20 of these proteins
Brigitte Picard et al.
Journal of proteomics, 200, 1-10 (2019-03-22)
This study analyzed the effect of gender on the abundances of 20 protein biomarkers of tenderness and/or intramuscular fat content in five muscles: Longissimus thoracis, previously identified as biomarkers of tenderness and/or intramuscular Semimembranosus, Rectus abdominis, Triceps brachii and Semitendinosus
Mohammed Gagaoua et al.
Meat science, 145, 308-319 (2018-07-18)
Reverse Phase Protein Arrays (RPPA) were applied for the quantification and validation of protein biomarkers of beef qualities on M. longissimus thoracis sampled early post-mortem from young Charolais bulls. pHu was related to six proteins, three of which are glycolytic
S Miwa et al.
American journal of hematology, 11(4), 425-437 (1981-12-01)
Two cases of red cell aldolase deficiency associated with congenital nonspherocytic hemolytic anemia are reported. The proband is a fourteen-month-old Japanese boy. Consanguineous marriage was not proven but probable in this family, as the parents were born in the same