Merck
880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas azido-polietylenoglikol(2000)-karboksylowy
Wybierz wielkość
100 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C90H179N3O46
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2039.38
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880225P-100MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)