Kluczowe dokumenty
AV46493
Sigma-Aldrich
Anti-CCPG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CPR8, Anti-Cell cycle progression 1, Anti-KIAA1254
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1582
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1582
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
87 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCPG1(9236)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CCPG1
Działania biochem./fizjol.
CCPG1 działa jako platforma montażowa dla kompleksów sygnalizacyjnych białek Rho. Ogranicza aktywność wymiany nukleotydów guaninowych MCF2L w kierunku RHOA, co skutkuje zahamowaniem zarówno jego zdolności do aktywacji transkrypcji, jak i aktywności transformującej. Nie hamuje aktywności MCF2L wobec CDC42, ani aktywności MCF2 wobec RHOA lub CDC42. Może być zaangażowany w regulację cyklu komórkowego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TNLATENQYLRVSLEKEEKALSSLQEELNKLREQIRILEDKGTSTELVKE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhanhui Wang et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 35(4), 1403-1415 (2014-08-08)
The molecular cochaperone CDC37 regulates the activities of multiple protein kinases, and is an attractive broad-spectrum target in many types of cancers in which it is over-expressed. This study investigates the antitumour effects of inhibiting CDC37 in human hepatocellular carcinoma