Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
38 kDa
species reactivity
rat, mouse, human, rabbit
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1BP2(26548)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum | description clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone 3F6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... ITGB1BP2(26548) | Gene Information human ... ITGB3BP(23421) | Gene Information human ... WNT3A(89780) | Gene Information human ... TPM2(7169) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?