Kluczowe dokumenty
AV44297
Sigma-Aldrich
Anti-C1QB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Complement component 1, q subcomponent, B chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... C1QB(713)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego C1QB
Zastosowanie
Przeciwciało anty-C1QB produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,5 μg/ml i do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
C1QB jest polipeptydem łańcucha B składnika C1Q układu dopełniacza ludzkiej surowicy. C1Q inicjuje aktywację dopełniacza i dodatkowo moduluje produkcję cytokin, dojrzewanie komórek dendrytycznych oraz odpowiedzi limfocytów T i B. Mutacja w genie kodującym C1QB jest związana z toczniem rumieniowatym układowym, podczas gdy polimorfizmy w tym genie zaobserwowano w schizofrenii.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AYNTFQVTTGGMVLKLEQGENVFLQATDKNSLLGMEGANSIFSGFLLFPD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yousuke Higuchi et al.
Pediatric rheumatology online journal, 11(1), 41-41 (2013-10-29)
C1q deficiency is a rare disease that is associated with a high probability of developing systemic lupus erythematosus. We report a 4-year-old Japanese girl who presented with fever, facial erythema, joint pain, and oral ulceration. Complement deficiencies were suspected because
Yi Cai et al.
PloS one, 9(3), e92340-e92340 (2014-03-22)
Complement functions as an important host defense system and complement C5 and C7 have been implicated in immunopathology of tuberculosis. However, little is known about the role of other complement components in tuberculosis. Complement gene expression in peripheral blood mononuclear
Roksana Zakharyan et al.
BMC medical genetics, 12, 126-126 (2011-09-29)
Schizophrenia is a complex, multifactorial psychiatric disorder. Our previous findings indicated that altered functional activity of the complement system, a major mediator of the immune response, is implicated in the pathogenesis of schizophrenia. In order to explore whether these alterations