Kluczowe dokumenty
AV40125
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT5 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 5 (S. cerevisiae)
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
human, goat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT5(23408)
Opis ogólny
SIRT5 (Sirtuin 5) jest białkiem macierzy mitochondrialnej należącym do klasy III rodziny sirtuin. Jest zlokalizowane wewnątrz mitochondriów oraz w cytozolu i jądrze. Białko ulega szerokiej ekspresji w mózgu, sercu, wątrobie i nerkach. Składa się z bardzo krótkich sekwencji aminowych i karboksylowych flankujących region z zachowaną, katalityczną domeną centrum sirtuiny.[1]Poprzednio przypisany identyfikator białka Q5T295 został połączony z Q9NXA8. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SIRT5
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SIRT5 (AB2) produkowane u królików jest odpowiednie do zastosowań western blot.
Działania biochem./fizjol.
SIRT5 (Sirtuina 5) jest związana z metabolizmem i procesem starzenia. W badaniach wykazano, że SIRT5 wpływa na szlak cyklu mocznikowego poprzez zależną od NAD deacetylację i późniejszą aktywację syntetazy fosforanu karbamoilu 1 (CPS1), która odgrywa istotną rolę w początkowym etapie cyklu mocznikowego w celu detoksykacji i usuwania amoniaku. W komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc zaobserwowano również udział SIRT5 we wzroście komórek nowotworowych i oporności na leki. Badania pokazują, że SIRT5 może mieć właściwości onkogenne.[1]
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HCDLCLVVGTSSVVYPAAMFAPQVAARGVPVAEFNTETTPATNRFSHLIS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takashi Nakagawa et al.
Cell, 137(3), 560-570 (2009-05-05)
Sirtuins are NAD-dependent protein deacetylases that connect metabolism and aging. In mammals, there are seven sirtuins (SIRT1-7), three of which are associated with mitochondria. Here, we show that SIRT5 localizes in the mitochondrial matrix and interacts with carbamoyl phosphate synthetase
Xiao-bin Lv et al.
Scientific reports, 5, 17940-17940 (2015-12-15)
SUN2, a key component of LINC (linker of nucleoskeleton and cytoskeleton) complex located at the inner nuclear membrane, plays unknown role in lung cancer. We found that SUN2 expression was decreased in lung cancer tissue compared with paired normal tissues