Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
Informacje o tej pozycji
413,00 zł
assay
99.9% trace metals basis
form
shot
composition
Pb
reaction suitability
core: lead
resistivity
20.65 μΩ-cm
particle size
<2 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description shot, <2 mm, 99.9% trace metals basis | description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+% | description foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+% | description foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95% |
| reaction suitability core: lead | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.95% |
| form shot | form foil | form foil | form foil |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
| particle size <2 mm | particle size - | particle size - | particle size - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-92-1
7439-92-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?