Kluczowe dokumenty
AV39074
Sigma-Aldrich
Anti-CBX6 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Chromobox homolog 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, guinea pig, horse, bovine, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBX6(23466)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CBX6
Działania biochem./fizjol.
CBX6 (chromobox homolog 6) jest represorem transkrypcji należącym do rodziny CBX polycomb. Członkowie rodziny CBX są związani z chromatyną w różnych regionach subjądrowych i kontrolują rozwój embrionalnych komórek macierzystych i fibroblastów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SAATSKRAPPEVTAAAGPAPPTAPEPAGASSEPEAGDWRPEMSPCSNVVV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudius Vincenz et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(43), 16572-16577 (2008-10-18)
Polycomb group proteins are transcriptional repressors recruited to many developmental control genes. The specificity of polycomb group protein targeting is incompletely understood. Subunits of polycomb repressive complexes (PRC) are encoded by multigene families in vertebrates. Five chromodomain-containing CBX family proteins
Fushun Li et al.
Gastroenterology research and practice, 2021, 6832518-6832518 (2021-08-13)
Hepatocellular carcinoma (HCC) accounts for approximately ninety percent of primary liver cancer. This study attempted to investigate the effects of the long noncoding RNA MIR100HG (MIR100HG) in HCC and the underlying molecular mechanism. qRT-PCR was implemented to analyze the expression