Kluczowe dokumenty
AV38223
Sigma-Aldrich
Anti-SMARCD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BAF60B, Anti-CRACD2, Anti-PRO2451, Anti-Rsc6p
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, bovine, guinea pig, human, horse, rat, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCD2(6603)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SMARCD2
Działania biochem./fizjol.
SMARCD2 jest członkiem rodziny białek SWI/SNF, której członkowie wykazują aktywność helikazy i ATPazy i które, jak się uważa, regulują transkrypcję niektórych genów poprzez zmianę struktury chromatyny wokół tych genów. Białko to jest częścią dużego, zależnego od ATP kompleksu remodelującego chromatynę SNF/SWI i wykazuje podobieństwo sekwencyjne do białka Swp73 drożdży. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek SWI/SNF, których członkowie wykazują aktywność helikazy i ATPazy i które, jak się uważa, regulują transkrypcję niektórych genów poprzez zmianę struktury chromatyny wokół tych genów. Kodowane białko jest częścią dużego, zależnego od ATP kompleksu remodelującego chromatynę SNF/SWI i wykazuje podobieństwo sekwencyjne do białka Swp73 drożdży.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: STDPQDFIQEWLRSQRRDLKIITDVIGNPEEERRAAFYHQPWAQEAVGRH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)