Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV36965
Sigma-Aldrich
Anti-PTRF antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... PTRF(19285)
Opis ogólny
Polimeraza I i czynnik uwalniania transkryptu (PTRF) zawiera motyw suwaka leucynowego, sygnał lokalizacji jądrowej i domeny PEST. Jest krytycznie zaangażowany w zakończenie transkrypcji poprzez zatrzymanie RNA poli I i uwolnienie go z wydłużającego się transkryptu. PTRF jest również zlokalizowany w jaskiniach i reguluje tworzenie pęcherzyków w błonie plazmatycznej.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region mysiego PTRF
Działania biochem./fizjol.
U myszy wstrzymanie kompleksów elongacyjnych jest pośredniczone przez czynnik terminacji transkrypcji TTF-I związany z terminatorem ′Sal box′ za jednostką transkrypcyjną rDNA. PTRF jest czynnikiem uwalniającym Pol I i transkrypcję do dysocjacji zatrzymanych kompleksów trójskładnikowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SEALPEKEGDELGEGERPEDDTAAIELSSDEAVEEVIEESRAERIKRS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rahul Chadda et al.
Cell, 132(1), 23-24 (2008-01-15)
Caveolae are small membrane invaginations important for cell signaling that are characterized by the presence of caveolin proteins. Hill et al. (2008) have now identified PTRF as a new constituent of the caveolar coat. In the absence of PTRF, caveolae
Vikas A Tillu et al.
Molecular biology of the cell, 26(20), 3561-3569 (2015-08-14)
Caveolae are abundant surface organelles implicated in a range of cellular processes. Two classes of proteins work together to generate caveolae: integral membrane proteins termed caveolins and cytoplasmic coat proteins called cavins. Caveolae respond to membrane stress by releasing cavins
P Jansa et al.
The EMBO journal, 17(10), 2855-2864 (1998-06-10)
Termination of transcription by RNA polymerase I (Pol I) is a two-step process which involves pausing of elongating transcription complexes and release of both pre-rRNA and Pol I from the template. In mouse, pausing of elongation complexes is mediated by
Stéphanie Torrino et al.
The Journal of cell biology, 217(12), 4092-4105 (2018-10-24)
Caveolae are small invaginated pits that function as dynamic mechanosensors to buffer tension variations at the plasma membrane. Here we show that under mechanical stress, the EHD2 ATPase is rapidly released from caveolae, SUMOylated, and translocated to the nucleus, where
Kerrie-Ann McMahon et al.
eLife, 10 (2021-06-19)
Caveolae-associated protein 3 (cavin3) is inactivated in most cancers. We characterized how cavin3 affects the cellular proteome using genome-edited cells together with label-free quantitative proteomics. These studies revealed a prominent role for cavin3 in DNA repair, with BRCA1 and BRCA1