Kluczowe dokumenty
AV34957
Sigma-Aldrich
Anti-CACNB3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Calcium channel, voltage-dependent, β 3 subunit
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, guinea pig, rat, mouse, bovine, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNB3(784)
Opis ogólny
Podjednostka β-3 zależnego od napięcia kanału wapniowego typu L (CACNB3) jest podjednostką β krytyczną dla prawidłowego funkcjonowania zależnego od napięcia kanału wapniowego typu L poprzez zwiększenie prądu wapniowego. Jest to białko o masie 54 kDa, które wykazano jako krytyczne dla funkcjonowania nerek i komórek serca, a także dla przeżycia limfocytów T CD8+.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CACNB3
Działania biochem./fizjol.
Kanał wapniowy typu L składa się z czterech podjednostek: alfa-1, alfa-2, beta i gamma. Podjednostka beta zależnych od napięcia kanałów wapniowych przyczynia się do funkcji kanału wapniowego poprzez zwiększenie szczytowego prądu wapniowego, przesunięcie zależności napięcia aktywacji i inaktywacji, modulowanie hamowania białka G i kontrolowanie ukierunkowania błony podjednostki alfa-1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EHSPLERDSLMPSDEASESSRQAWTGSSQRSSRHLEEDYADAYQDLYQPH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Henry M Colecraft et al.
The Journal of physiology, 541(Pt 2), 435-452 (2002-06-04)
Recombinant adenoviruses were used to overexpress green fluorescent protein (GFP)-fused auxiliary Ca(2+) channel beta subunits (beta(1)-beta(4)) in cultured adult rat heart cells, to explore new dimensions of beta subunit functions in vivo. Distinct beta-GFP subunits distributed differentially between the surface
Mithilesh K Jha et al.
Nature immunology, 10(12), 1275-1282 (2009-10-20)
The survival of T lymphocytes requires sustained, Ca(2+) influx-dependent gene expression. The molecular mechanism that governs sustained Ca(2+) influx in naive T lymphocytes is unknown. Here we report an essential role for the beta3 regulatory subunit of voltage-gated calcium (Ca(v))