Key Documents
AV34357
Sigma-Aldrich
Anti-C14ORF101 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
C14ORF101 (TMEM260) is a transmembrane protein.
Rabbit Anti-C14ORF101 antibody recognizes human, mouse, rat, and bovine C14ORF101.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human C14ORF101
Zastosowanie
Rabbit Anti-C14ORF101 antibody can be used for western blot applications at a concentration of 0.125 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
C14orf101 is a protein predicted based on an ORF found in chromosome 14.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: WGDQTTLQGFLTHFLREEYGTFSLAKSEIGSSMSEILLSQVTNMRTELSF
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3