Kluczowe dokumenty
AV33615
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN17 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Claudin 17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human, dog, pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN17(26285)
Opis ogólny
CLDN17 jest członkiem rodziny białek claudin. Jest składnikiem połączeń ścisłych, które służą jako bariery fizyczne zapobiegające przemieszczaniu się substancji rozpuszczonych między warstwami komórek nabłonkowych i śródbłonkowych. Ostatnio wykazano, że CLDN17 ma zwiększoną ekspresję w raku piersi w porównaniu z prawidłową tkanką piersi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CLDN17
Działania biochem./fizjol.
CLDN17, zgrupowane z CLDN8 na ludzkim chromosomie 21q22.11, jest czteroprzekaźnikowym białkiem z motywem WWCC, zdefiniowanym przez W-X(17-22)-W-X(2)-C-X(8-10)-C.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KQVQCTGSNERAKAYLLGTSGVLFILTGIFVLIPVSWTANIIIRDFYNPA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna-Mária Tőkés et al.
Pathology oncology research : POR, 18(3), 593-606 (2011-12-24)
In the past few decades an enormous amount of data became known to clarify the molecular composition and architecture of tight junctions (TJs). Despite the efforts, the expression and function of several TJ genes and proteins in breast carcinoma are