Kluczowe dokumenty
AV32479
Sigma-Aldrich
Anti-NCOR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Nuclear receptor co-repressor 1
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
270 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCOR1(9611)
Opis ogólny
Korepresor receptora jądrowego 1/korepresor związany z hormonem tarczycy i receptorem kwasu retinowego 1 (NCOR1, TRAC-1) jest transkrypcyjnym białkiem koregulującym, które rekrutuje deacetylazy histonowe do regionów promotorowych DNA i pomaga receptorom jądrowym w regulacji ekspresji RNA. NCOR1 kontroluje wrażliwość na hormony tarczycy i punkt nastawczy osi podwzgórze-przysadka-tarczyca. NCOR1 odgrywa adaptacyjną rolę w fizjologii mięśni.
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-NCOR1 reaguje z ludzkimi, psimi i mysimi białkami transkrypcyjnymi korepresora receptora jądrowego 1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego NCOR1
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-NCOR1 jest stosowane do znakowania receptora jądrowego korepresora 1 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli korepresora receptora jądrowego 1 w regulacji osi podwzgórze-przysadka-tarczyca i fizjologii mięśni.
Królicze przeciwciało Anti-NCOR1 może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
NCOR1 pośredniczy w niezależnej od ligandów represji transkrypcji receptorów hormonu tarczycy i kwasu retinowego poprzez promowanie kondensacji chromatyny i zapobieganie dostępowi do maszynerii transkrypcyjnej. Jest częścią kompleksu, który obejmuje również deacetylazy histonowe i regulatory transkrypcji podobne do białka drożdżowego Sin3p.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NENYKALVRRNYGKRRGRNQQIARPSQEEKVEEKEEDKAEKTEKKEEEKK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qingyun Peng et al.
International journal of biological sciences, 16(15), 2974-2988 (2020-10-17)
Sepsis-induced myocardial dysfunction (SIMD) is a life-threatening complication caused by inflammation, but how it is initiated is still unclear. Several studies have shown that extracellular high mobility group box 1 (HMGB1), an important cytokine triggering inflammation, is overexpressed during the