Kluczowe dokumenty
11417959001
Roche
SuRE/Cut™ Bufor A
pH 8.1-8.3 (37 °C), suitable for molecular cloning
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
molecular cloning: suitable
pH
8.1-8.3 (37 °C)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Termin "enzym restrykcyjny" wywodzi się z badań nad fagiem λ (fagiem lambda) Enterobacteria w laboratoriach Wernera Arbera i Matthew Meselsona.
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.