Kluczowe dokumenty
NIST2557
Used auto catalyst (Monolith)
NIST® SRM® 2557
Wybierz wielkość
70 G
3310,00 zł
3310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
70 G
3310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 70 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Cechy i korzyści
  • Towarzyszą im certyfikowane wartości dla różnych pierwiastków, określone przy użyciu spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopów i spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną.
  • Instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Platyna (Pt), Pallad (Pd), Rod (Rh), Ołów (Pb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Bar (Ba), Wapń (Ca), Cer (Ce), Żelazo (Fe), Lantan (La), Magnez (Mg), Nikiel (Ni), Krzem (Si), Kadm (Cd), Cynk (Zn), Cyrkon (Zr)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of high-accuracy ICP mass spectrometric procedures for the quantification of Pt, Pd, Rh, and Pb in used auto catalysts.
Beary E S, et al.
Analytical Chemistry, 67(18), 3193-3201 (1995)
Microwave-assisted aqua regia digestion for determining platinum, palladium, rhodium and lead in catalyst materials.
Niemela M, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 101, 75-79 (2012)