Kluczowe dokumenty
AV32256
Sigma-Aldrich
Anti-NR2F6 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR2F6(2063)
Opis ogólny
NR2F6 jest receptorem jądrowym, który działa jako substrat PKC. Wiadomo, że receptor ten reguluje odpowiedzi aktywacji komórek T CD4+. Królicze przeciwciało anty-NR2F6 (AB1) rozpoznaje psi, ludzki, mysi i szczurzy NR2F6.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego NR2F6
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-NR2F6 (AB1) może być stosowane do testów western blot w stężeniu 0,1-5,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
NR2F6 to sierocy receptor jądrowy należący do podrodziny COUP-TF
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAMVTGGWGGPGGDTNGVDKAGGYPRAAEDDSASPPGAASDAEPGDEERP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natascha Hermann-Kleiter et al.
Immunity, 29(2), 205-216 (2008-08-15)
The protein kinase C (PKC) family of serine-threonine kinases plays a central role in T lymphocyte activation. Here, we identify NR2F6, a nuclear zinc-finger orphan receptor, as a critical PKC substrate and essential regulator of CD4(+) T cell activation responses.