Kluczowe dokumenty
AV31910
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2I antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-General transcription factor II, i
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rabbit, dog, human, guinea pig, horse, mouse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GTF2I(2969)
Opis ogólny
GTF2I jest fosfoproteinowym czynnikiem transkrypcyjnym, który ma sześć typowych powtarzających się motywów. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Williamsa.
Przeciwciało Rabbit Anti-GTF2I rozpoznaje GTF2I kurcząt, szczurów, myszy, bydła, ludzi i psów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GTF2I
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-GTF2I może być stosowane do testów western blot (0,5 μg/ml) i IHC (4-8 μg/ml, przy użyciu tkanek zatopionych w parafinie).
Działania biochem./fizjol.
GTF2I koduje wielofunkcyjną fosfoproteinę odgrywającą rolę w transkrypcji i transdukcji sygnału. Jest on delecjonowany w zespole Williamsa-Beurena, wieloukładowym zaburzeniu rozwojowym spowodowanym delecją sąsiadujących genów na chromosomie 7q11.23. Ekson(y) kodujący(e) 5′ UTR nie został(y) w pełni zdefiniowany(e), ale wiadomo, że gen ten zawiera co najmniej 34 eksony, a jego alternatywny splicing generuje 4 warianty transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ILSPGGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGSH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Colleen A Morris et al.
American journal of medical genetics. Part A, 123A(1), 45-59 (2003-10-14)
Most individuals with Williams syndrome (WS) have a 1.6 Mb deletion in chromosome 7q11.23 that encompasses the elastin (ELN) gene, while most families with autosomal dominant supravalvar aortic stenosis (SVAS) have point mutations in ELN. The overlap of the clinical