Kluczowe dokumenty
AV02040
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF10(8743)
Opis ogólny
TNFSF10 (TRAIL) jest genem docelowym p53, który reguluje apoptozę zależną od p53.
Królicze przeciwciało anty-TNFSF10 wiąże się z ludzkim, psim i świńskim TNFSF10.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego TNFSF10
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-TNFSF10 może być stosowane do testów western blot w stężeniu 1,0 μg/ml.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CFLKEDDSYWDPNDEESMNSPCWQVKWQLRQLVRKMILRTSEETISTVQE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kageaki Kuribayashi et al.
Cancer biology & therapy, 7(12), 2034-2038 (2008-12-25)
We have identified TNFSF10 (TRAIL) as a p53-transcriptional target gene. There are two p53 DNA-binding sites in the human TNFSF10 promoter region, at 346 and 625 bp upstream of the transcription start site. A human p53-expressing adenovirus (Ad-p53) induced TRAIL