Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700028
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ENO1produkowane u królika
Synonim(y):
ENO1, ENO1L1, HEL-S-17, MPB1, NNE, PPH, enolaza 1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36
47
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.65 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENO1(2023)
Opis ogólny
Gen ten koduje alfa-enolazę, jeden z trzech izoenzymów enolazy występujących u ssaków. Każdy izoenzym jest homodimerem składającym się z 2 podjednostek alfa, 2 gamma lub 2 beta i działa jako enzym glikolityczny. Alfa-enolaza dodatkowo funkcjonuje jako białko strukturalne soczewki (tau-krystalina) w formie monomerycznej. Alternatywny splicing tego genu skutkuje krótszą izoformą, która, jak wykazano, wiąże się z promotorem c-myc i działa jako supresor nowotworu. Zidentyfikowano kilka pseudogenów, w tym jeden na długim ramieniu chromosomu 1. Alfa-enolaza została również zidentyfikowana jako autoantygen w encefalopatii Hashimoto.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-434 ludzkiego ENO1 (NP_001419.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)