Kluczowe dokumenty
APREST94375
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen TBX19
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies
Synonim(y):
TPIT, dj747L4.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 25 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
sekwencja immunogenna
EVHASTPGAFLLGNPAVTSPPSVLSTQAPTSAGVEVLGEPSLTSIAVSTWTAVASHPFAGWGGPGAGGHHSPSSLDG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TBX19(9095)
Opis ogólny
Recombinant protein fragment of Human TBX19 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag
Zastosowanie
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)