Merck
AB356480
Anty-Cas9 (króliczy poliklonalny)
serum, from rabbit
Synonim(y):
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Staphylococcus aureus, bacteria
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Związana z CRISPR endonukleaza Cas9 (UniProt: J7RUA5; znana również jako SaCas9, Cas9) jest kodowana przez gen Cas9 u Streptococcus aureus. Cas9 należy do podrodziny II-A z jedną domeną HNH typu Cas9. CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeat) to adaptacyjny system odpornościowy, który zapewnia ochronę przed mobilnymi elementami genetycznymi (wirusami, elementami transpozycyjnymi i plazmidami koniugacyjnymi). Klastry CRISPR zawierają odstępy, sekwencje komplementarne do poprzedzających elementów mobilnych i celują w inwazyjne kwasy nukleinowe. Cas9 ma dwupłatową architekturę z płatem rozpoznającym (reszty 41-425) i nieciągłym płatem nukleazy (NUC, reszty 1-40 i 453-1053); docelowe DNA crRNA znajduje się w kanale między dwoma płatami. Płat NUC ma 2 domeny endonukleazy. Nieciągła domena podobna do RuvC w NUC rozszczepia docelowe DNA niekomplementarne do crRNA, podczas gdy domena nukleazy HNH rozszczepia docelowe DNA komplementarne do crRNA. Cas9 służy jako endonukleaza DNA kierowana przez RNA, która rozszczepia dwuniciowe docelowe DNA z motywem przylegającym do protospaceru (PAM) i komplementarnością do RNA prowadzącego. Homologiczny region Streptococcus pyogenes nie jest blisko spokrewniony w sekwencji aminokwasowej z S. aureus, dlatego to przeciwciało nie rozpoznaje tego białka.
Zaobserwowano ~55 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cas9 w komórkach HEK293 z transfekcją GFP-Cas9-SA (dzięki uprzejmości dr Gerry Shaw).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cas9 w komórkach HEK293 z nadekspresją białka fuzyjnego GFP-Cas9 (dzięki uprzejmości dr Gerry Shaw).
Anti-Cas9 (Rabbit Polyclonal), nr kat. Nr AB356480, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko endonukleazie Cas9 związanej z CRISPR i zostało przetestowane w immunofluorescencji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Cas9 ze Staphylococcus aureus. Celuje w epitop w obrębie 251 aminokwasów od C-końca. Nie reaguje z Cas9 ze Streptococcus pyogenes.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cas9 (Rabbit Polyclonal) in 40 µg of HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c