MABN1602
Anti-PIT-1 (POU1F1) Antibody, clone 8B6.1
clone 8B6.1, from mouse
Synonim(y):
Pituitary-specific positive transcription factor 1, GHF-1, Growth hormone factor 1, PIT-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8B6.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU1F1 (5449)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PIT-1/POU1F1 in 10 µg of human pituitary tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1