Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
AMAB91837
Sigma-Aldrich
Anti-SLC18A2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12531, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
SVAT,SVMT,VMAT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL12531, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
izotyp
IgG2b
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SLC18A2(6571)
Immunogen
Solute carrier family 18 member a2
Zastosowanie
All Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
All Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Postać fizyczna
The antibodies are delivered in 40% glycerol and PBS (pH 7.2). 0.02% sodium azide is added as preservative.
Przechowywanie i stabilność
Store at +4°C for short term storage. Long time storage is recommended at -20°C.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)