AMAB91331
Monoclonal Anti-HIST1H3A antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4967, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
H3, H3FA, H3FB, H3FC, H3FD, H3FF, H3FHH3FI, H3FJ, H3FK, H3FL
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL4967, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:10000-1:20000
western blot: 1 μg/mL
izotyp
IgG2a
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJB6(10804)
Immunogen
Sequence
PKDIQLARRIRGERA
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1