Merck
ADS41045-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 0.5 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
holds 24 x 0.5 mL vessels
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638980 (NA)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG