Kluczowe dokumenty
ADF3463827-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 2 x 7 - 15 mL round bottom-tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
round bottom
Właściwości
for use with lid
holds 2 x 7 - 15 mL round bottom-tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637223 (NA)
Parametry
15,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
16 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek do rotora Eppendorf F-34-6-38.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)