Kluczowe dokumenty
ADAPA462450-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Produkt ADAPA462450-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes
with rubber mat
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638386 (NA)
Parametry
3,050 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
122 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z rotorem Eppendorf A-4-62.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)