ADAPA462350-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 3 x 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Synonim(y):
Pokrywa do rotora Eppendorf® FA-45-48-11
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 3 x 50 mL conical tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638343 (NA)
Parametry
3,150 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
122 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Adaptery mają stożkowy kształt dna, który pasuje do probówek stożkowych o pojemności 50 ml.
- Kompatybilne z prostokątnymi pojemnikami 250 ml do rotora A-4-62
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121 °C przez 20 minut
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)