Kluczowe dokumenty
ADAPA444230-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 2 x 18 - 30 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
Holds 18 - 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 18 - 30 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637649 (NA)
Parametry
4,200 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
110 mm
Średnica
26 mm
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z rotorem Eppendorf A-4-44.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)