Kluczowe dokumenty
AC-0062A
Sigma-Aldrich
CD61 (GPIIIa) (EP65) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Wybierz wielkość
0.1 ML
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.1 ML
1410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
klon
monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
(membrane/cytoplasm)
Opis ogólny
CD61, also known as GPIIIa and Integrin beta-3, is a glycoprotein encoded by the ITGB3 gene. CD61 heterodimerize with other cluster of differentiation molecules resulting in transmembrane integrins, facilitating cell to cell interactions and signal transduction. CD61 combines with CD41 to form platelet glycoprotein IIb/IIIa that serves as a receptor for fibrinogen and fibronectin. Platelet activation causes a conformational change in the glycoprotein to bind soluble fibrinogen to from a platelet plug. Alternative, CD61 can heterodimerize with CD51 to form Integrin alpha V beta 3, a receptor for vitronectin and von Willebrand factor. CD61 is expressed in the membrane and cytoplasm of platelets and megakaryocytes across diverse tissue types. Endothelium is also stained. Most cases of acute megakaryoblastic leukemia (AML M7) are positive for CD61.
Jakość
IVD
IVD
IVD
RUO
Postać fizyczna
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and &lt0.1% Sodium Azide
Inne uwagi
For a copy of the IFU and CofA contact [email protected]
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)