Kluczowe dokumenty
A7752
β-Alanine
Synonim(y):
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
mp
202 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Klucz InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1