Kluczowe dokumenty
A7661
N-Acetyl-D-glucosamine 6-sulfate sodium salt
≥97% (HPAE)
Synonim(y):
GlcNAc-6S
About This Item
Polecane produkty
opis
Mixed anomers
Próba
≥97% (HPAE)
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7-,8?;/m1./s1
Klucz InChI
CBUJZKTVEFVBBG-FROKLYQUSA-M
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?