A7357
Arachidonoylserotonin
≥98% (HPLC), oil
Synonim(y):
AA-5-HT, N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
oil
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C30H42N2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(34)31-23-22-26-25-32-29-21-20-27(33)24-28(26)29/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-21,24-25,32-33H,2-5,8,11,14,17-19,22-23H2,1H3,(H,31,34)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Klucz InChI
QJDNHGXNNRLIGA-DOFZRALJSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Produkty
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.