Kluczowe dokumenty
A3231
Anti-ATG3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-APG3, Anti-APG3L, Anti-Autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), Anti-DKFZp564M1178, Anti-FLJ22125, Anti-MGC15201, Anti-PC3-96
Wybierz wielkość
1245,00 zł
Cena katalogowa2490,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
1245,00 zł
Cena katalogowa2490,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using rat NRK cell lysate
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HeLa and mouse 3T3 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG3(64422)
mouse ... Atg3(67841)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)